Szeretne újra bejelentkezni?
L(-)-Triptofán ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 280° 285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
Optical Rotation: -31° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064340
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 g A10230.22
25 g A10230.14
500 g A10230.36
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 280° 285°
Formula weight 204.23
CAS szám 73-22-3
Tisztaság 99%
Molecular formula C11H12N2O2
MDL No. MFCD00064340
Optical rotation -31° (c=1 in water)
Merck reference 14,9797
Beilstein reference 86197
Physical form Powder
Átlátszóság White to off-white
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség