Szeretne újra bejelentkezni?
L(-)-Triptofán ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle for solids 25 g ACRO140590250
Glass bottle for solids 5 g ACRO140590050
Glass bottle for solids 100 g ACRO140591000
Glass bottle for solids 500 g ACRO140595000
Plastic bottle 1 kg ACRO140590010
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 280°C - 285°C (D)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség