Szeretne újra bejelentkezni?
D(+)-Tryptophan
Gyártó: Molekula
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 280 - 283 °C
MDL Number: MFCD00005647
CAS Number: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 g MOLEM38891077
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség