Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Tryptophan ≥99%, por
Gyártó: MP Biomedicals
D-Tryptophan is an amino acid and a unnatural isomer of tryptophan.
Soluble in water or hot alcohol. Also soluble in 0,5 M Hydrochloric Acid (50 mg plus 1 ml 0,5 M HCl) giving clear to slightly hazy solution.
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 280…283 °C
MDL Number: MFCD00005647
CAS Number: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Specifikációs teszt eredményei
Synonyms D-2-Amino-3-indolepropionic acid; (R)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid; D-α-Amino-3-indolepropionic acid; D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C), protect from light
Optical Rotation 33 ±5° (c=1, water)
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle for solids 1 g ICNA0210314401
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség