Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Tryptophan ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 273 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005647
CAS Number: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5 g A18426.06
25 g A18426.14
100 g A18426.22
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 273° dec.
Formula weight 204.23
CAS szám 153-94-6
Tisztaság 99%
Molecular formula C11H12N2O2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség