Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Tryptophan ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 282 …285 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005647
CAS Number: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light yellow Powder
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 100 g ACRO168631000
- 500 g ACRO168635000
Glass bottle for solids 25 g ACRO168630250
Glass bottle for solids 5 g ACRO168630050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség