Szeretne újra bejelentkezni?
L(+)-Hisztidin
Gyártó: PanReac AppliChem
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Melting Pt: 272 - 273 °C
Density: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://hu.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 g A1341.0100
1 kg A1341.1000
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség