Szeretne újra bejelentkezni?
L(+)-Hisztidin 98.5-101.5%, high purity
Gyártó: VWR Chemicals
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Melting Pt: 272…273 °C
Density: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
UN: 0000
Merck Index: 13,04741
https://hu.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Specifikációs teszt eredményei
Arsenic <1.5 ppm
Chloride <0.05%
Heavy Metals <0.0015%
Iron <0.003%
Loss on Drying <0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition <0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate <0.03%
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Plastic bottle 1 kg 1B1164-1KG
Plastic bottle 500 g 1B1164-500G
Plastic bottle 100 g 1B1164-100G
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség