  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "5-hydroxy-3-heptin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L12000.14)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (±)-4-Heptyn-3-ol
UOM:  1 * 25 g