  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
(±)-Phenylsuccinic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-Phenylsuccinic acid
Katalógus szám: (MOLE21959847-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   (±)-Phenylsuccinic acid
UOM:  1 * 100 g