  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
DL-Tyrosine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   DL-Tyrosine ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   DL-Tyrosine
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in 1N HCl (40 mg/ml - clear, colorless solution).
Katalógus szám: (MOLEM71128222)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   DL-Tyrosine
UOM:  1 * 25 g
1 - 4  of 4