  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Adsorption of molecules smaller than 5 µm in diameter
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å), granulátum
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å), granulátum
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å)
Katalógus szám: (ACRO214815000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å)
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Molekulaszűrő A5 (0,5 nm, 5 Å), por
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 