  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å)
18  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"18"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Adsorption of molecules smaller than 4 µm in diameter
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4-0.8 mm (0.02-0.03 in)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), por
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), granulátum
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼ 2mm), with indicator
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), granulátum
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Molekulaszűrő A4 (0,4 nm, 4 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő