  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
terc-Butil-4-metoxifenol (izomerkeverék)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   terc-Butil-4-metoxifenol (izomerkeverék)
Gyártó:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Leírás:   terc-Butil-4-metoxifenol (izomerkeverék) Ph. Eur., NF E320
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   terc-Butil-4-metoxifenol (izomerkeverék)
Katalógus szám: (SPCMB1194-2.5KG)
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 2,5 kg
Katalógus szám: (USPH1083008)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   terc-Butil-4-metoxifenol (izomerkeverék)
UOM:  1 * 200 mg
1 - 6  of 6