  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Áramlásmérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/51/18945251.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Rendezés:
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   These paddle wheel flow indicators give a clear visualisation of the flow rates of liquids or gas in tubing.
Katalógus szám: (229-0577)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   A sztirol-akrilnitril (SAN) anyagból készülő áramlásjelző egyértelműen jelzi a fluidumok áramlását, mivel a lapátkerék forgási sebessége arányos a gáz...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (229-0576)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   A sztirol-akrilnitril (SAN) anyagból készülő áramlásjelző jól láthatóan jelzi a fluidumok áramlását, mivel a golyó keringési sebessége arányos a gázok...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Accutek flow meters are designed for precise metering of corrosive and/or ultrapure fluids and to minimise entrapment areas.
Katalógus szám: (BRND134080)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH404040010)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This flow meter is made of heavy-walled, shock-resistant borosilicate glass for a number of fluids at diverse pressure and temperature conditions.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (GRSGWR1-025GMW)
Gyártó:  Greisinger
Leírás:   Mechanical flow indicator for fluid media with rotor for quantitative display.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő