  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
HPLC mintarató üvegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/76/18989376.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   HPLC palackok, 4-kimenetes csavaros kupakkal és M8 csavarmenettel ellátott négy csavaros csatlakozóval, DURAN® boroszilikát üveg, Térfogat: 1000 ml, Magasság: 225 mm, Külső átmérő: 101 mm, Csavarmenet: GL 45