  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dörzsmozsarak törővel
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18989569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mortar with pestle, Achát, 40 ml, Átmérő: 70 mm, Belső átmérő: 55 mm, Mélység: 25 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mortar with pestle, VWR®, Achát, 100 ml, Átmérő: 125 mm, Belső átmérő: 105 mm
Gyártó:  Brand
Leírás:   Mortar with pestle, Melamin-formaldehid, Magasság: 90 mm, Átmérő: 150 mm
Katalógus szám: (39792.KT)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (39791.KT)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Mortar with Pestle, Steril készlet, Nunc™, HDPE
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Katalógus szám: (410-0102)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Mortar and pestle made of stainless steel.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 12
  1  2  Következő 