  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polyethylene glycol 8,000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polyethylene glycol 8,000
Katalógus szám: (A2204.0500)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polyethylene glycol 8,000
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Polyethylene glycol 8,000
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in aqueous solution (50 mg/ml - clear, colorless solution).
Katalógus szám: (SPCMPO131-12KG)
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 12 kg
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polyethylene glycol 8,000
Katalógus szám: (USPH1546605)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polyethylene glycol 8,000
UOM:  1 * 1 g
1 - 8  of 8