  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 6,000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 6,000, TECHNICAL
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 6,000, Electran molekuláris biológiai célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 6,000 biokémiai célra
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 6,000
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polietilénglikol 6,000
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 6,000
Katalógus szám: (USPH1546580)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 6,000
UOM:  1 * 1 g
1 - 7  of 7