  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Polietilénglikol 4,000
5  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 4,000, TECHNICAL
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 4,000
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polietilénglikol 4,000
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 4,000
Katalógus szám: (USPH1546569)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 4,000
UOM:  1 * 1 g
1 - 5  of 5