  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 400
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 400, TECHNICAL
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 400
Katalógus szám: (U216-07)
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Polietilénglikol 400, liquid, BAKER
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (A2203.0500)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polietilénglikol 400
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 400
Gyártó:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Leírás:   Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process. Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CH...
UOM:  1 * 5 l
Katalógus szám: (USPH1546445)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 400
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (POPR7908)
Gyártó:  CADENCE SCIENCE
Leírás:   Polietilénglikol 400
UOM:  1 * 12 DB
1 - 8  of 8