  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 3,000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (USPH1546525)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 3,000
UOM:  1 * 1 g