  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 300
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (26600.293)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 300, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 l
Katalógus szám: (A2853.1000)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polietilénglikol 300
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 300
Katalógus szám: (USPH1546423)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 300
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4