  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 200
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 200
Katalógus szám: (A0445.5000)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Polietilénglikol 200
UOM:  1 * 5 l
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 200
Katalógus szám: (USPH1546401)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 200
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4