  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 1,500
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (26604.296)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Polietilénglikol 1,500, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 1,500
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 1,500
Gyártó:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Leírás:   Polyethylene glycol 1500, csíkok, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur.
UOM:  1 * 5 kg
Katalógus szám: (USPH1546503)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 1,500
UOM:  1 * 1 g
1 - 5  of 5