  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polyethylene glycol 1,450
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (SPCMP1492-2.5KG)
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 2,5 kg
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polyethylene glycol 1,450