  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polietilénglikol 1,000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Polietilénglikol 1,000
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Polietilénglikol 1,000
Katalógus szám: (USPH1546489)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Polietilénglikol 1,000
UOM:  1 * 1 g