  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Platina
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"79"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina 3% on carbon paste B103032-3
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina 5% on carbon paste, sulfided B106032-5
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina 5% on activated carbon paste Type 128M
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 3 µm
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Platina ≥99.9% (metals basis), por -325 mesh
1 - 8  of 79
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő