  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fenil-ecetsav
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (A14881.22)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Fenil-ecetsav
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Fenil-ecetsav