  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bifenil (PCB No. 0)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Bifenil (PCB No. 0) ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Bifenil (PCB No. 0) ≥99%
Katalógus szám: (PROOLGC2610)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Bifenil (PCB No. 0)
UOM:  1 * 500 mg
Katalógus szám: (PROOCILULM17100.5)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Bifenil (PCB No. 0)
UOM:  1 * 500 mg
1 - 4  of 4