  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Perchloric acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"32"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 60%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM titrimetriás oldat
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 69,5 - 72,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 65%, NORMATOM® nyomelem analitikai célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
UOM:  1 * 1 l
Katalógus szám: (20587.296)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid ≥70%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 65 - 71%, NORMATOM®, ultrapure nyomelem analitikai célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
UOM:  1 * 1 l
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő