  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Methyl valerate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO415050250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl valerate
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (PROOU-FLSA-048)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Methyl valerate
UOM:  1 * 100 mg