  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Pentafluorophenylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Pentafluorophenylboronic acid ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM86429135)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Pentafluorophenylboronic acid
UOM:  1 * 5 g