  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Paraffin, olvadáspont 58-60°C
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Paraffin, olvadáspont 58-60°C, granulátum, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 kg