  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Paraffin, olvadáspont 52-54°C
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Paraffin, olvadáspont 52-54°C, granulátum, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Paraffin, olvadáspont 52-54°C, granulátum Ph. Eur.
UOM:  1 * 1 kg