  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nikkel-monoxid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-monoxid ≥99% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-monoxid ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-monoxid (78,5% Ni), Zöld
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-monoxid ≥99.995% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nikkel-monoxid (76% Ni), Fekete (contains Ni2O3)
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Nikkel-monoxid, Zöld, BAKER ANALYZED® elektronikai ipari célra, J.T. Baker®
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nikkel-monoxid, Fekete 76% Ni
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nikkel-monoxid ≥97%, por
1 - 8  of 8