  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-aminomethyl-4-methoxybenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Methoxybenzylamine
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Methoxybenzylamine
Katalógus szám: (MOLE16466831-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Methoxybenzylamine
UOM:  1 * 25 g