  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-aminomethyl-3-methoxybenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Methoxybenzylamine
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Methoxybenzylamine
Katalógus szám: (MOLEM28782994)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Methoxybenzylamine
UOM:  1 * 25 g