  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-aminomethyl-3-chlorbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Chlorobenzylamine
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Chlorobenzylamine
Katalógus szám: (MOLE14150981-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Chlorobenzylamine
UOM:  1 * 25 g