  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-aminomethyl-2-5-difluorbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,5-Difluorobenzylamine
Katalógus szám: (ACRO311520010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,5-Difluorobenzylamine
UOM:  1 * 1 g