  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "nonandisaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Azelaic acid, technical grade
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Azelaic acid
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Azelaic acid
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Azelaic acid
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   Azelaic acid
Katalógus szám: (ICNA0521509880)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Azelaic acid
UOM:  1 * 100 g
1 - 6  of 6