  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Suberic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Suberic acid ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Suberic acid ≥99%
Katalógus szám: (PROOU-FLSA-119)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Suberic acid
UOM:  1 * 500 mg