  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-7-dihydroxynaphthalin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,7-Dihydroxynaphthalene
Katalógus szám: (MOLEM39570995)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,7-Dihydroxynaphthalene
UOM:  1 * 25 g