  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "adipinsav"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Katalógus szám: (20115.365)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Adipinsav TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Adipinsav
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Adipinsav
Katalógus szám: (ICNA0215010190)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in methanol, ethanol, acetone; slightly soluble in cyclohexane; practically insoluble in benzene, petroleum ether.
UOM:  1 * 500 g
Katalógus szám: (SPCMAD130-45KGBL)
Gyártó:  Spectrum Chemical
Leírás:   Adipinsav
UOM:  1 * 45 kg
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Adipinsav
Katalógus szám: (USPH1012190)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Adipinsav
UOM:  1 * 100 mg
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Adipinsav
1 - 8  of 8