  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "glutarsav"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Glutársav
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Glutársav
Katalógus szám: (MOLEM11019138)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Glutársav
UOM:  1 * 100 g
Katalógus szám: (MOLE30858763-500G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Glutársav
UOM:  1 * 500 g
1 - 4  of 4