  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "glutaraldehid-2-60-10-vizes-oldat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO410971000)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Glutáraldehid 8% vizes oldat
UOM:  1 * 100 g