  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "glutaraldehid-30-60-60-vizes-oldat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat, proteomics grade
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat, reagent grade
Katalógus szám: (A3166.0100)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat
Katalógus szám: (MOLEM31532919)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Glutáraldehid 50% vizes oldat
UOM:  1 * 1 l
1 - 6  of 6