  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "glutaraldehid-10-60-30-vizes-oldat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Katalógus szám: (20879.238)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Glutáraldehid 25% vizes oldat TECHNICAL
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Glutáraldehid 25% vizes oldat
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Glutáraldehid 25% vizes oldat
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Glutáraldehid 25% vizes oldat
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Glutaraldehyde is also referred to as glutaral, 1,5-pentanedione, potentiated acid glutaraldehyde, sonacide, and glutardialdehyde. Pure monomeric glut...
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Glutáraldehid 25% vizes oldat
1 - 6  of 6