  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1-5-dihydroxynaphthalin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,5-Dihydroxynaphthalene
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1,5-Dihydroxynaphthalene
Katalógus szám: (MOLEM24882482)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1,5-Dihydroxynaphthalene
UOM:  1 * 500 g