  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
p-Terphenyl
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   p-Terphenyl ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   p-Terphenyl ≥99%, tiszta
Katalógus szám: (PROOU-RAH-058)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   p-Terphenyl
UOM:  1 * 100 mg